Learn More
Ácido benzoico 2,4-Difluoro-5-(2-oxoimidazolidina-1-il), TRC
Código de producto. 30381691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30381691 50 mg 50 miligramos
30375476 10 mg -
30381073 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45008350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1178351-23-9
Fórmula molecular C10H8N2O3F2
Peso molecular (g/mol) 242.17
Nombre IUPAC 2,4-difluoro-5-(2-oxoimidazolidina-1-il)ácido benzoico
SMILES OC(=O)c1cc(N2CCNC2=O)c(F)cc1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluoro-5-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8F2N2O3/c11-6-4-7(12)8(3-5(6)9(15)16)14-2-1-13-10(14)17/h3-4H,1-2H2,(H,13,17)(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0503