Learn More
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15289736 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15289736 1 g 1 g
15299736 5 g 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15289736 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451420010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1186194-75-1 | Molecular Formula: C7H2F2N2O2 | Molecular Weight: 184.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1186194-75-1
Fórmula molecular C7H2F2N2O2
Peso molecular (g/mol) 184.1
Clave InChI HESWWHRCQMLPFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-2,4-difluoro-benzonitrile
PubChem CID 45790497
Nombre IUPAC 2,4-difluoro-3-nitrobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C#N)F)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.529
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.