Learn More
2,4-Difluoro-3-metoxianilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435860 5 g 5 g
11425860 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435860 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26489.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 886499-08-7 | C7H7F2NO | 159.14 g/mol
2,4-Difluoro-3-methoxyaniline is a fluorinated compound used as a building block in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4-difluoro-3-metoxianilina es un compuesto fluorado utilizado como compuesto básico en la síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886499-08-7
Fórmula molecular C7H7F2NO
Peso molecular (g/mol) 159.14
Número MDL MFCD04115929
Clave InChI ISMLABQIDHXORP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluoro-3-methoxyphenylamine, 2,4-difluoro-3-methoxy-aniline, benzenamine, 2,4-difluoro-3-methoxy
PubChem CID 3865162
Nombre IUPAC 2,4-difluoro-3-metoxianilina
SMILES COC1=C(F)C=CC(N)=C1F
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluoro-3-methoxyaniline
Índice de refracción 1.513
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.14
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.