Learn More
2,4-Difluoro-3-metoxianilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425860
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11425860 1 g 1 g
11435860 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11425860
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26489.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 886499-08-7 | C7H7F2NO | 159.14 g/mol
2,4-Difluoro-3-methoxyaniline is a fluorinated compound used as a building block in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4-difluoro-3-metoxianilina es un compuesto fluorado utilizado como compuesto básico en la síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886499-08-7
Fórmula molecular C7H7F2NO
Peso molecular (g/mol) 159.14
Número MDL MFCD04115929
Clave InChI ISMLABQIDHXORP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluoro-3-methoxyphenylamine, 2,4-difluoro-3-methoxy-aniline, benzenamine, 2,4-difluoro-3-methoxy
PubChem CID 3865162
Nombre IUPAC 2,4-difluoro-3-metoxianilina
SMILES COC1=C(F)C=CC(N)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluoro-3-methoxyaniline
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.14
Porcentaje de pureza 97%