Learn More
Ácido 2,4-difluoro-3-formilfenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid |
| CAS | 870718-06-2 |
| Fórmula molecular | C7H5BF2O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BF2O3/c9-6-2-1-5(8(12)13)7(10)4(6)3-11/h1-3,12-13H |
| SMILES | FC(C=C1)=C(C=O)C(F)=C1B(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2,4-difluoro-3-formilfenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 185.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.03 |