Learn More
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446836 5 g 5 g
15456836 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61887.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86404-63-9 | C10H7F2N3O | 223.183 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86404-63-9
Fórmula molecular C10H7F2N3O
Peso molecular (g/mol) 223.183
Número MDL MFCD02093825
Clave InChI XCHRPVARHBCFMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl ethanone, 2,4-difluoro-alpha-1h-1,2,4-triazolyl acetophenone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1,2,4-triazol-1-yl ethanone, 2',4'-difluoro-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl acetophenone, unii-hxi8r9r915, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl-2',4'-difluoroacetophenone, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 2',4'-difluoro-2-1h-1,2,4-triazolyl acetophenone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl ethan-1-one, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl-ethanone
PubChem CID 588080
Nombre IUPAC 1-(2,4-difluorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-il)etanona
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CN2C=NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone
Punto de fusión 103°C to 107°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido