Learn More
2,4-Difluoro-1-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490783 100 g 100 g
11480783 25 g 25 g
11400793 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490783 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13249.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 446-35-5 | C6H3F2NO2 | 159.09 g/mol
2,4-Difluoronitrobenzene has been used in the synthesis of 2,4-difluoro-5-nitrobenzenesulfonic acid via sulfonation reaction, (±)-horsfiline and resin-bound-2-arylaminobenzimidazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4-difluoronitrobenceno se ha utilizado en la síntesis de ácido 2,4-difluoro-5-nitrobenzenosulfónico a través de la reacción de sulfonación, (±)-horsfilina y 2-arilaminobenzimidazoles enlazados con resina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Garantice una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-35-5
Fórmula molecular C6H3F2NO2
Peso molecular (g/mol) 159.09
Número MDL MFCD00007050
Clave InChI RJXOVESYJFXCGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluoronitrobenzene, benzene, 2,4-difluoro-1-nitro, 1-nitro-2,4-difluorobenzene, 1,3-difluoro-4-nitrobenzene, unii-6398y1d7js, 2,4-difluoro-1-nitro-benzene, pubchem2288, 2,4-difluornitrobenzol, 2,4-difluoronitrobenzol, acmc-1akft
PubChem CID 67967
Nombre IUPAC 2,4-Difluoro-1-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene
Punto de fusión 9°C to 10°C
Densidad 1.45
Punto de ebullición 203°C to 204°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.513
Cantidad 100 g
Número UN UN2810
Beilstein 2048034
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.09
Porcentaje de pureza 98%