Learn More
2,4-Difluoro-1-yodobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Difluoro-1-iodobenzene |
| Densidad | 2.006 |
| Punto de ebullición | 175°C to 176°C |
| Temperatura de inflamación | 67°C (152°F) |
| Índice de refracción | 1.558 |
| Cantidad | 10 g |
| Beilstein | 2081078 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.99 |
| Porcentaje de pureza | 99% |