Learn More
Ácido 2-(4-dietilamino-2-hidroxibenzoil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoic Acid |
| CAS | 5809-23-4 |
| Fórmula molecular | C18H19NO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19NO4/c1-3-19(4-2)12-9-10-15(16(20)11-12)17(21)13-7-5-6-8-14(13)18(22)23/h5-11,20H,3-4H2,1-2H3,(H,22,23) |
| SMILES | CCN(CC)c1ccc(C(=O)c2ccccc2C(=O)O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(dietilamino)-2-hidroxibenzoil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 313.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.1314 |