Learn More
Éster terc-butílico del ácido 2,4-didesoxi-6-O-(fenilmetil)-L-treo-hexónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dideoxy-6-O-(phenylmethyl)-L-threo-hexonic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 215876-09-8 |
| Fórmula molecular | C17H26O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,4-Dideoxy-6-O-(phenylmethyl)-L-threo-hexonic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26O5/c1-17(2,3)22-16(20)10-14(18)9-15(19)12-21-11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14-15,18-19H,9-12H2,1-3H3/t14-,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](O)C[C@@H](O)COCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (3R,5R)-3,5-dihidroxi-6-fenilmetoxihexanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 310.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.178 |