Learn More
2,4-Dicyano-3-(2-metilpropil)-pentanediamida (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30371114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30371114 1 g
30369433 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30371114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4377801G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 185815-56-9
Fórmula molecular C11H16N4O2
Peso molecular (g/mol) 236.27
Sinónimo Pregabalin Impurity 9
SMILES NC(C(C#N)C(CC(C)C)C(C(N)=O)C#N)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,4-Dicyano-3-(2-methylpropyl)-pentanediamide (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N4O2/c1-6(2)3-7(8(4-12)10(14)16)9(5-13)11(15)17/h6-9H,3H2,1-2H3,(H2,14,16)(H2,15,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1273