Learn More
2,4-Diclorotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697132 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10697132 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10123750 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10697132 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163282500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 95-73-8 | C7H6Cl2 | 161.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-73-8
Fórmula molecular C7H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 161.03
Número MDL MFCD00000583
Clave InChI FUNUTBJJKQIVSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorotoluene, benzene, 2,4-dichloro-1-methyl, toluene, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-1-methyl-benzene, unii-3s32n6lg3x, 2,4-dichloromethylbenzene, 2,4-dct, 2,4-diclorotoluene, 4,6-dichlorotoluene, 2,4-dichloro-toluen
PubChem CID 7254
ChEBI CHEBI:81651
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-1-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichlorotoluene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -14.0°C
Color Incolora
Densidad 1.2400g/mL
Punto de ebullición 200.0°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3Cl2
Índice de refracción 1.5450 to 1.5470
Cantidad 250 mL
Beilstein 05, 295
Gravedad específica 1.24
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.03
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichlorotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.