Learn More
2,4-diclorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459533 1 g 1 g
11469533 5 g 5 g
11479533 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459533 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12384.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1122-41-4 | C6H4Cl2S | 179.058 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1122-41-4
Fórmula molecular C6H4Cl2S
Peso molecular (g/mol) 179.058
Número MDL MFCD00041421
Clave InChI FGBVJFREPSJSNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorothiophenol, 2,4-dichlorobenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro thiophenol, pubchem6798, 2,4 dichlorothiophenol, acmc-1buvb, 2,4-dichlorothio-phenol, 2,4-dichloro-benzenethiol, #
PubChem CID 70730
Nombre IUPAC 2,4-diclorobencenotiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorothiophenol
Punto de fusión ∼15°C
Densidad 1.44
Punto de ebullición 60°C to 62°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.619
Cantidad 1 g
Beilstein 2042868
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.07
Porcentaje de pureza 97%