Learn More
2,4-Dicloroquinolina, TRC
Código de producto. 30379115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379115 25 g
30370813 1 g
30369564 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43622525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 703-61-7
Fórmula molecular C9H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 198.05
Sinónimo 2,4-Dichlorochinoline, 2,4-Dichloroquinoline
SMILES Clc1cc(Cl)c2ccccc2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloroquinoline
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.9799