Learn More
2,4-dicloropirimidina, TRC
Código de producto. 30369743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369743 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30369743 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43584525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloropyrimidine
CAS 3934-20-1
Fórmula molecular C4 H2 Cl2 N2
Cantidad 25 g
Sinónimo Pyrimidine, 2,4-dichloro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), Pyrimidine, 2,4-dichloro-, 2,4-Dichloropyrimidine (ACI), 2,6-Dichloropyrimidine, 2-Chloropyrimidin-4-yl chloride, NSC 20212, NSC 37531, NSC 49119, GS-609744, GR50369X, SKF-17012, DCP, MMB, GS-0387-01, GSK3070785B, Momelotinib related
Fórmula InChI InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
SMILES Clc1ccnc(Cl)n1
Nombre IUPAC 2,4-dicloropirimidina
Peso molecular (g/mol) 148.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.9595