Learn More
2,4-Dicloropirimidina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Cantidad Packungsgröße
11492098 10 g 10 g
11414090 5 g 5 g
11402108 50 g 50 g
11412108 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11492098 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15131.09
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 3934-20-1 | C4H2Cl2N2 | 148.974 g/mol
2,4-Dichloropyrimidine is used in the synthesis of medicinally important 4-aryl-5-pyrimidinylimidazoles. It undergoes effective one-pot, regioselective double Suzuki coupling reaction to yield diarylated pyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4-dicloropirimidina se utiliza en la síntesis de 4-aril-5-pirimidinilimidazoles de importancia médica. Sufre una reacción de acoplamiento Suzuki efectiva, doble regioselectiva y en un solo bote para producir pirimidinas diariladas.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente), metanol, cloroformo y acetato de etilo.
Nota
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3934-20-1
Fórmula molecular C4H2Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 148.974
Número MDL MFCD00006061
Clave InChI BTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77531
Nombre IUPAC 2,4-dicloropirimidina
SMILES C1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloropyrimidine
Punto de fusión 57°C to 62°C
Punto de ebullición 101°C (23 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 110911
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo pyrimidine, 2,4-dichloro, 2,6-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidine, 2,4-dichlorpyrimidin, 2,4-dichloro pyrimidine, pyrimidine,2,4-dichloro, pyrimidine,4-dichloro, hydrochloride, zlchem 210, 2,4dichloropyrimidine
Información de solubilidad Soluble in water (partly),methanol,chloroform,and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.98
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichloropyrimidine
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dichloropyrimidine
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.