Learn More
2,4-Dicloropirimidina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414090 5 g 5 g
11492098 10 g 10 g
11402108 50 g 50 g
11412108 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11414090 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15131.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3934-20-1 | C4H2Cl2N2 | 148.974 g/mol
2,4-Dichloropyrimidine is used in the synthesis of medicinally important 4-aryl-5-pyrimidinylimidazoles. It undergoes effective one-pot, regioselective double Suzuki coupling reaction to yield diarylated pyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4-dicloropirimidina se utiliza en la síntesis de 4-aril-5-pirimidinilimidazoles de importancia médica. Sufre una reacción de acoplamiento Suzuki efectiva, doble regioselectiva y en un solo bote para producir pirimidinas diariladas.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente), metanol, cloroformo y acetato de etilo.
Nota
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3934-20-1
Fórmula molecular C4H2Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 148.974
Número MDL MFCD00006061
Clave InChI BTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77531
Nombre IUPAC 2,4-dicloropirimidina
SMILES C1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloropyrimidine
Punto de fusión 57°C to 62°C
Punto de ebullición 101°C (23 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 110911
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo pyrimidine, 2,4-dichloro, 2,6-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidine, 2,4-dichlorpyrimidin, 2,4-dichloro pyrimidine, pyrimidine,2,4-dichloro, pyrimidine,4-dichloro, hydrochloride, zlchem 210, 2,4dichloropyrimidine
Información de solubilidad Soluble in water (partly),methanol,chloroform,and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.98
Porcentaje de pureza ≥98%