Learn More
2,4-Dicloropirido[3,2-d]pirimidina, 95 %, Acros Organics™
Código de producto. 15731749 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15731749 250 mg 250 miligramos
15721749 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15731749 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454022500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 39551-54-7
Fórmula molecular C7H3Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 200.03
Clave InChI UVVFNZJVLRJSMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloropyrido 3,2-d pyrimidine, pyrido 3,2-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem15434, 2,4-dichloro-pyrido 3,2-d pyrimidine, pyrido 3,2-d pyrimidine,2,4-dichloro
PubChem CID 11958053
Nombre IUPAC 2,4-dicloropirido[3,2-d]pirimidina
SMILES C1=CC2=C(C(=NC(=N2)Cl)Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Punto de fusión 175.0°C to 177.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.03
Porcentaje de pureza 95%