Learn More
2,4-Dicloropiridina-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496957 1 g 1 g
15406967 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34053.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134031-24-6
Fórmula molecular C6H3Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 175.996
Número MDL MFCD07437909
Clave InChI GWBHJHIZHNTJLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloronicotinaldehyde, 2,4-dichloropyridine-3-carboxaldehyde, 2,4-dichloro-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2,4-dichloro, pubchem22521, acmc-1bz1r, dichloronicotinaldehyde, ksc518s4r, 2,4-dichloro-3-formylpyridine, 2,4-dichloro-3-pyridinecarbaldehyde
PubChem CID 15053985
Nombre IUPAC 2,4-dicloropiridina-3-carbaldehído
SMILES C1=CN=C(C(=C1Cl)C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloropyridine-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 72°C to 75°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 176
Porcentaje de pureza 97%