Learn More
Clorhidrato de 2,4-diclorofenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11404363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404363 10 g 10 g
11414363 50 g 50 g
11424363 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404363 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10943.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5446-18-4
Fórmula molecular C6H7Cl3N2
Peso molecular (g/mol) 213.486
Número MDL MFCD00012929
Clave InChI DDWYGJVFURAIJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, 2,4-dichlorophenylhydrazine hcl, 2,4-dichloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, 1-2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,4-dichlorophenyl-, monohydrochloride, pubchem7524, acmc-209lgs, ksc491e2h
PubChem CID 2723905
Nombre IUPAC (2,4-diclorofenil)hidracina;clorhidrato
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)NN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼212°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 3708828
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.49
Porcentaje de pureza 98%