Learn More
2,4-Dichlorophenylacetonitrile, 98+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11405313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405313 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11405313 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12873.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6306-60-1
Fórmula molecular C8H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 186.035
Número MDL MFCD00001899
Clave InChI VJARIBGMDPJLCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorophenylacetonitrile, 2-2,4-dichlorophenyl acetonitrile, 2,4-dichlorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorophenyl acetonitrile, 2,4-dichlorobenzeneacetonitrile, unii-d9j4c5m11e, acetonitrile, 2,4-dichlorophenyl, 2,4-dichloro-phenyl-acetonitrile, 2,4-dichlorphenyl acetonitrile
PubChem CID 80566
Nombre IUPAC 2-(2,4-dichlorophenyl)acetonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorophenylacetonitrile
Punto de fusión 58°C to 62°C
Temperatura de inflamación 176°C (348°F)
Olor Characteristic
Cantidad 100 g
Número UN UN3439
Beilstein 2047688
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.04
Porcentaje de pureza ≥98%