Learn More
Ácido 2,4-diclorofenilacético, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10735801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10735801 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10735801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 134270100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichlorophenylacetic acid
Nombre de nota 99%
CAS 19719-28-9
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 128.0°C to 133.0°C
Color Beige amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H6Cl2O2
Fórmula lineal Cl2C6H3CH2COOH
Número MDL MFCD00004318
Cantidad 10 g
Beilstein 09, III, 2271
Sinónimo 2,4-dichlorophenylacetic acid, 2-2,4-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-phenyl-acetic acid, 2,4-dichlorophenyl acetic acid, 2 ,4-dichlorophenylacetic acid, zlchem 477, pubchem15026, acmc-209f0x
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ether,alcohol and chloroform
Clave InChI GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Nombre IUPAC 2-(2,4-diclorofenil)ácido acético
Peso molecular (g/mol) 205.04
PubChem CID 88209
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichlorophenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.