Learn More
Ácido 2,4-diclorofenilacético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11459373
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11459373 100 g 100 g
11439373 5 g 5 g
11449373 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11459373 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11791.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 19719-28-9 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19719-28-9
Fórmula molecular C8H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 205.034
Número MDL MFCD00004318
Clave InChI GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88209
Nombre IUPAC 2-(2,4-diclorofenil)ácido acético
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorophenylacetic acid
Punto de fusión 128°C to 130°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 1948767
Sinónimo 2,4-dichlorophenylacetic acid, 2-2,4-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-phenyl-acetic acid, 2,4-dichlorophenyl acetic acid, 2 ,4-dichlorophenylacetic acid, zlchem 477, pubchem15026, acmc-209f0x
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Porcentaje de pureza ≥98%