Learn More
Cloruro de (2,4-diclorofenil)-metanosulfonilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10473360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10473360 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 10473360 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00259DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2, 4-Dichlorophenyl)-methanesulfonyl chloride
CAS 88691-50-3
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H5Cl3O2S
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,4-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 2,4-dichlorophenyl-methanesulfonyl chloride, 2,4-dichlorobenzylsulfonyl chloride, 2,4-dichlorophenyl methylsulphonyl chloride, 2,4-dichlorobenzylsulphonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 2,4-dichloro, acmc-20do05, 2,4-dichlorophenyl methyl chlorosulfone
Clave InChI SNLHLLYEHFIELA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de (2,4-diclorofenil)metanosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 259.525
PubChem CID 594471
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.53
Porcentaje de pureza 97%