Learn More
2,4-Diclorofenilisotiocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate |
| Punto de fusión | 36°C to 39°C |
| Densidad | 1.41 |
| Punto de ebullición | 130°C to 133°C (2 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Olor | Irritating |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2923 |
| Beilstein | 777072 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Show More |