Learn More
2,4-Diclorofenilisotiocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479606 5 g 5 g
11489606 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20178.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6590-96-1 | C7H3Cl2NS | 204.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6590-96-1
Fórmula molecular C7H3Cl2NS
Peso molecular (g/mol) 204.07
Número MDL MFCD00037827
Clave InChI WVBNZZHGECFCSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,4-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,2,4-dichloro-1-isothiocyanato, benzene, 2,4-dichloro-1-isothiocyanato, 2,4-dichlorobenzenisothiocyanate, acmc-1b3n1, tos-bb-1123, 2,4-dichloro-1-isothiocyanato-benzene, #
PubChem CID 81066
Nombre IUPAC 2,4-Dicloro-1-isotiocianatobenceno
SMILES ClC1=CC=C(N=C=S)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Punto de fusión 36°C to 39°C
Punto de ebullición 130°C to 133°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Irritating
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 777072
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.08
Porcentaje de pureza 97%