Learn More
Isocianato de 2,4-diclorofenilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327546 25 g 25 g
11307546 1 g 1 g
11317546 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11327546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11089.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2612-57-9 | C7H3Cl2NO | 188.007 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2612-57-9
Fórmula molecular C7H3Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 188.007
Número MDL MFCD00002001
Clave InChI OLBJNSPBWLCTOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorophenyl isocyanate, 2,4-dichlorophenylisocyanate, benzene, 2,4-dichloro-1-isocyanato, 2,4-dichlorophenyl isocyantae, 2,4-dichlorobenzenisocyanate, acmc-1cg9n, 2,4-dichlorphenyl isocyanate, 2,4-dichloro phenyl isocyanate, #
PubChem CID 75789
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-1-isocianatobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorophenyl isocyanate
Punto de fusión 57°C to 61°C
Punto de ebullición 80°C (1 mmHg)
Olor Irritating
Cantidad 25 g
Número UN UN2250
Beilstein 2090780
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.01
Porcentaje de pureza 96%