Learn More
2,4-diclorofenil ácido acético éster metílico, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12919184 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12919184 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12919184 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S1421
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
2,4-diclorofenil ácido acético éster metílico (DCAA Metil éster)55954-23-91000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorophenyl acetic acid methyl ester
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 55954-23-9, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C9H8Cl2O2
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI SRCVNBFTEARRJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CC1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Nombre IUPAC metil 2-(2,4-diclorofenil)acetato
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 219.061
PubChem CID 2734106
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio