Learn More
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10617452 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10617452 100 g Frasco de plástico 100 g
10730975 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10617452 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113631000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 94-75-7 | C8H6Cl2O3 | 221.033 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-75-7
Fórmula molecular C8H6Cl2O3
Peso molecular (g/mol) 221.033
Número MDL MFCD00004300
Clave InChI OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-2,4-dichlorophenoxy acetic acid, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid, hedonal, rhodia, agrotect, fernesta, fernimine, netagrone, tributon
PubChem CID 1486
ChEBI CHEBI:28854
Nombre IUPAC ácido 2-(2,4-diclorofenoxi)acético
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichlorophenoxyacetic acid
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 137°C to 141°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal Cl2C6H3OCH2CO2H
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.04
Porcentaje de pureza ≥97.0%
Forma física Polvo, polvo cristalino o copos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid