Learn More
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético, 98,0%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11447900 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11447900 100 g
1 options
Código de producto. 11447900 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210155380
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichlorophenoxyacetic acid
CAS 94-75-7
Color De color naranja tostado a blanco
Densidad 0,66g/cm3 (densidad global)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0%
Fórmula molecular C8H6Cl2O3
Cantidad 100 g
Sinónimo 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-2,4-dichlorophenoxy acetic acid, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid, hedonal, rhodia, agrotect, fernesta, fernimine, netagrone, tributon
Clave InChI OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)OCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-(2,4-diclorofenoxi)acético
Peso molecular (g/mol) 221.033
PubChem CID 1486
ChEBI CHEBI:28854
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.04
Forma física Polvo