Learn More
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético-13C6, TRC
Código de producto. 30378686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30378686 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30378686 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43568210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid ring-13C6
CAS 150907-52-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular 13C6 C2 H6 Cl2 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy-13C6)- (9CI), 2,4-D (phenyl-13C6), 2,4-D 13C6, 2,4-D 13C6 (phenyl 13C6)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,5+1,6+1,7+1
SMILES OC(=O)CO[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13c]1Cl
Nombre IUPAC Ácido 2-(4,6-dicloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)oxiacético
Peso molecular (g/mol) 226.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.9895
Porcentaje de pureza >95