Learn More
Ácido (2,4-diclorofenoxi-d3)acético-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-D D5 |
| CAS | 352438-69-8 |
| Fórmula molecular | C8 D5 H Cl2 O3 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Acetic-2,2-d2 acid, 2-(4,6-dichlorophenoxy-2,3,5-d3)- (ACI), 2-(4,6-Dichlorophenoxy-2,3,5-d3)acetic-2,2-d2 acid (ACI), Acetic-d2 acid, (4,6-dichlorophenoxy-2,3,5-d3)- (9 CI), 2,4-D D5, 2,4-D-d5, (2,4-Dichloro-3,5,6-trideuteriophenoxy)dideuterioacetic Acid, (2,4-Dichlorophenoxy-d3)acetic-d2 Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3 H,4H2,(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4D2 |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(OC([2 H])([2 H])C(=O)O)c(Cl)c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-(2,4-dicloro-3,5,6-trideuteriofenoxi)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 226.0683 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.0008 g/mol |
| Mostrar más |