Learn More
Ácido (2,4-diclorofenoxi-d3)acético, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-D D3 |
| CAS | 202480-67-9 |
| Fórmula molecular | C8 2H3 H3 Cl2 O3 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Acetic acid, (4,6-dichlorophenoxy-2,3,5-d3)- (9 CI), 2,4-D D3, (2,4-Dichloro-3,5,6-trideuteriophenoxy)acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3 H,4H2,(H,11,12)/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(OCC(=O)O)c(Cl)c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(2,4-dicloro-3,5,6-trideuteriofenoxi)ácido acético |
| Peso molecular (g/mol) | 224.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.9882 g/mol |
| Mostrar más |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?