Learn More
2,4-Diclorofenol, TRC
Código de producto. 30010236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010236 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30010236 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4356855G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorophenol
CAS 120-83-2
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C6 H4 Cl2 O
Sinónimo 2,4-Dichlorophenol, 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 2,4-DCP, 2,4-Dichlorophenic acid, 4,6-Dichlorophenol, DCP, NSC 2879
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC 2,4-diclorofenol
Peso molecular (g/mol) 163
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.9639