Learn More
2,4-diclorofenol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichlorophenol-3,5,6 D3 |
| CAS | 93951-74-7 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C6 2H3 H Cl2 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Phen-2,3,5-d3-ol, 4,6-dichloro- (9CI), 2,4-Dichlorophenol D3, 2,4-Dichlorophenol (ring-D3), 2,4-Dichlorophenol-3,5,6-D3, 2,4-Dichloro-3,5,6-trideuteriophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O |
| Nombre IUPAC | 2,4-dicloro-3,5,6-trideuteriofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 166.02 |
| Mostrar más |