Learn More
2,4-Diclorofenol-13C6, TRC
Código de producto. 30135602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135602 25 mg 25 miligramos
30137833 10 mg 10 miligramos
30005153 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43568625MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1202864-83-2
Fórmula molecular 13C6 H4 Cl2 O
Peso molecular (g/mol) 168.96
Sinónimo 2,4-Dichlorophenol 13C6, 2,4-Dichlorophenol-1,2,3,4,5,6-13C6
Nombre IUPAC 2,4-dicloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol
SMILES O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13c]1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorophenol13C6
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza GC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.984
Porcentaje de pureza >95%