Learn More
2,4-diclorofenol 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312075 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30312075 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09010065ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorophenol
CAS 120-83-2
Nombres de analitos o componentes 2,4-Dichlorophenol
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C6 H4 Cl2 O
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2,4-Dichlorophenol, 2,4-Dichlorphenol, Phenol, 2,4-dichloro-, 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 2,4-DCP, 2,4-Dichlorophenic acid, 4,6-Dichlorophenol, DCP, NSC 2879
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC 2,4-diclorofenol
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 163
Cantidad 5 x 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 161,9639 g/mol