Learn More
2,4-diclorofluorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichlorofluorobenzene |
| CAS | 1435-48-9 |
| Fórmula molecular | C6H3FCl2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl2F/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,4-dicloro-1-fluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 164.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.9596 |