Learn More
2,4'-diclorodifeniltricloroetano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4'-DDT |
| CAS | 789-02-6 |
| Fórmula molecular | C14 H9 Cl5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethane, 1,1,1-trichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)- (6CI,8CI), 1-Chloro-2-[2,2,2-trichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene, (±)-1-(o-Chlorophenyl)-1-(p-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane, (±)-o,p'-DDT, (±)-o,p'-DDT, 1,1,1-Trichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)ethane, 1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane, 1-(o-Chlorophenyl)-1-(p-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane, 2,4'-DDT, 2,4'-Dichlorodiphenyltrichloroethane, 2-(2-Chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)-1,1,1-trichloroethane, 2-o-Chlorophenyl-2-p-chlorophenyl-1,1,1-trichloroethane, NSC 33446, NSC 57644, o,p'-Chlorophenothane, o,p'-DDT, o,p'-Dichlorodiphenyltrichloroethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9Cl5/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17,18)19)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(c2ccccc2Cl)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-[2,2,2-tricloro-1-(4-clorofenil)etilo]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 354.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.9147 |