Learn More
2,4'-Diclorodifeniltricloroetano-d8, TRC
Código de producto. 30240683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240683 10 mg 10 miligramos
30240671 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240683 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43420710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 221899-88-3
Fórmula molecular C14 2H8 H Cl5
Peso molecular (g/mol) 362.54
Sinónimo 2,4'-DDT D8 (1,1,1-Trichloro-2-(p-chlorophenyl)-2-(o-chlorophenyl)ethane D8 (ring D8)), Benzene-1,2,3,4-d4, 5-chloro-6-[2,2,2-trichloro-1-(4-chlorophenyl-2,3,5,6-d4)ethyl]- (9CI)
Nombre IUPAC 1-cloro-2,3,4,5-tetradeuterio-6-[2,2,2-tricloro-1-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)etil]benceno
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(c2c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c2[2H])C(Cl)(Cl)Cl)c(Cl)c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4'-DDT D8
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Cl5/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17,18)19)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.9649