Learn More
2,4-diclorobromobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-dichlorobromobenzene |
| CAS | 1193-72-2 |
| Fórmula molecular | C6H3BrCl2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H |
| SMILES | Clc1ccc(Br)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2,4-diclorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 225.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.8795 |