Learn More
2,4'-Diclorobifenil-d8, CDN
Código de producto. 30317331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
30317331 0.01 g 0.01 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317331 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND69170.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4'-Dichlorobiphenyl-D8
CAS 1219795-19-3
Fórmula molecular C12 D8 Cl2
Cantidad 0.01 g
Sinónimo 2,4'-Dichloro-1,1'-biphenyl-2',3,3',4,5,5',6,6'-d8, 2,4'-Dichlorobiphenyl-D8, CB 8-d8, PCB 8-d8, 2,4'-DiCB-d8
Fórmula InChI InChI=1 S/C12H8Cl2/c13-10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)14/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(Cl)c1[2 H])c2c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c2[2 H]
Nombre IUPAC 1-cloro-2-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)-3,4,5,6-tetradeuteriobenceno
Peso molecular (g/mol) 231.1472
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0505 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity