Learn More
Cloruro de 2,4-diclorobencilmagnesio, 0,25 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450836 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15450836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54159.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 129752-86-9 | C7H5Cl3Mg | 219.77 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzylmagnesium chloride
CAS 129752-86-9
Fórmula molecular C7H5Cl3Mg
Número MDL MFCD01319913
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 2,4-dichlorobenzylmagnesium chloride, 2,4-dichlorobenzylmagnesium chloride, 0.25m in 2-methf, chloro 2,4-dichlorophenyl methyl magnesium, mjnffjchkwqlcn-uhfffaoysa-m, 2,4-dichlorobenzyl magnesium chloride, 2,4-dichlorobenzyl-magnesium chloride, magnesium,2,4-dichloro-1-methanidylbenzene,chloride, 2,4-dichlorobenzylmagnesium chloride 0.25 m in diethyl ether
Clave InChI MJNFFJCHKWQLCN-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Mg]CC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1
Nombre IUPAC magnesio; 2,4-dicloro-1-metanidilbenceno; cloruro
Peso molecular (g/mol) 219.77
PubChem CID 13120922
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.78
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25M in 2-MeTHF