Learn More
2,4-Diclorobencilidenoacetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490828 1 g 1 g
11400838 5 g 5 g
11410838 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25270.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 61888-78-6 | C10H8Cl2O | 215.073 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61888-78-6
Fórmula molecular C10H8Cl2O
Peso molecular (g/mol) 215.073
Número MDL MFCD00052852
Clave InChI SAEQHTBHPNKKRX-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorobenzylideneacetone, 4-2,4-dichlorophenyl-3-buten-2-one, e-4-2,4-dichlorophenyl but-3-en-2-one, 3e-4-2,4-dichlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-2,4-dichloro-phenyl-but-3-en-2-one, 4-2,4-dichlorophenyl-3-butene-2-one
PubChem CID 5849647
Nombre IUPAC (E)-4-(2,4-diclorofenil)but-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)C=CC1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzylideneacetone
Punto de fusión 83°C to 85°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.08
Porcentaje de pureza 97%