Learn More
2,4-Diclorobenzilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494634 5 g 5 g
11434090 1 g 1 g
11404644 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494634 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13207.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-00-1 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-00-1
Fórmula molecular C7H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 176.04
Número MDL MFCD00008109
Clave InChI SJUKJZSTBBSGHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorobenzylamine, 2,4-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dichloro, benzylamine, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzyl amine, 1-2,4-dichlorophenyl methanamine, 2,4-dichloro-benzylamine, 2,4-dichlorophenyl methylamine, o,p-dichlorobenzylamine, acmc-209rur
PubChem CID 1485
Nombre IUPAC (2,4-diclorofenil)metanamina
SMILES NCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzylamine
Densidad 1.32
Punto de ebullición 258°C to 260°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.578
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 775667
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.05
Porcentaje de pureza 98%