Learn More
Impureza A de EP de 2,4-diclorobencilo, Mikromol™
Descripción
Impureza A de EP de 2,4-diclorobencilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2,5-dichlorophenyl)methanol |
| CAS | 34145-05-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (2,5-dichlorophenyl)methanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H6 Cl2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (2,5-Dichlorophenyl)methanol, 2,5-Dichlorobenzenemethanol, 2,5-Dichlorobenzyl alcohol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol Imp. A (EP), Dichlorobenzyl Alcohol Imp. A (EP), 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2 |
| SMILES | OCc1cc(Cl)ccc1Cl |
| Nombre IUPAC | (2,5-diclorofenil)metanol |
| Mostrar más |