Learn More
2,4-Diclorobencilo cloruro, TRC
Código de producto. 30383530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383530 10 g
30374099 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383530 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43232010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-99-5
Fórmula molecular C7 H5 Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.47
Sinónimo Benzene, 2,4-dichloro-1-(chloromethyl)-, Toluene, α,2,4-trichloro- (7CI,8CI), 2,4-Dichloro-1-(chloromethyl)benzene, 1-Chloromethyl-2,4-dichlorobenzene, 2,4,α-Trichlorotoluene, 2,4-Dichlorobenzyl chloride, NSC 406892, α,2,4-Trichlorotoluene, alpha,2,4-Trichlorotoluene
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-1-(clorometil)benceno
SMILES ClCc1ccc(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,2,4-Trichlorotoluene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9457