Learn More
Cloruro de 2,4-diclorobencilo, 99%
Código de producto. 10192990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10192990 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10446760 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10646722 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10192990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 134390050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94-99-5 | C7H5Cl3 | 195,47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-99-5
Fórmula molecular C7H5Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.47
Número MDL MFCD00000895
Clave InChI IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorobenzyl chloride, 2,4-dichloro-1-chloromethyl benzene, 2,4-dichlorobenzylchloride, alpha,2,4-trichlorotoluene, benzene, 2,4-dichloro-1-chloromethyl, 2,4-dichloro-1-chloromethyl-benzene, alpha2,4-trichlorotoluene, unii-85e96p2s3s, 2,4-dcbc, toluene, .alpha.2,4-trichloro
PubChem CID 7212
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-1-(clorometil)benceno
SMILES ClCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichlorobenzyl chloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -2.7°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4000g/mL
Punto de ebullición 248.0°C
Temperatura de inflamación 190°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3CH2Cl
Índice de refracción 1.5750 to 1.5770
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.4
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis by water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Viscosidad 2.6 mm2/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.48
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichlorobenzyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación