Learn More
Cloruro de 2,4-diclorobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440293 50 g 50 g
11444090 500 g 500 g
11430293 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440293 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11435.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94-99-5 | C7H5Cl3 | 195.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-99-5
Fórmula molecular C7H5Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.47
Número MDL MFCD00000895
Clave InChI IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorobenzyl chloride, 2,4-dichloro-1-chloromethyl benzene, 2,4-dichlorobenzylchloride, alpha,2,4-trichlorotoluene, benzene, 2,4-dichloro-1-chloromethyl, 2,4-dichloro-1-chloromethyl-benzene, alpha2,4-trichlorotoluene, unii-85e96p2s3s, 2,4-dcbc, toluene, .alpha.2,4-trichloro
PubChem CID 7212
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-1-(clorometil)benceno
SMILES ClCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzyl chloride
Punto de fusión -3°C
Punto de ebullición 248°C
Temperatura de inflamación 190°C (374°F)
Olor Pungent
Cantidad 50 g
Número UN UN3265
Beilstein 387220
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.48
Porcentaje de pureza 98%