Learn More
Alcohol 2,4-diclorobencílico, Mikromol™
Código de producto. 17931986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17931986 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17931986 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0739.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Alcohol 2,4-diclorobencílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-dichlorobenzyl alcohol
CAS 1777-82-8
Nombres de analitos o componentes 2,4-dichlorobenzyl alcohol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H6 Cl2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol, Dybenal, Myacide, Myacide SP, NSC 15635, Rapidosept, Oxiconazole Related Compound D
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
SMILES OCc1ccc(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC (2,4-Diclorofenil)metanol
Peso molecular (g/mol) 177.03
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175,9796 g/mol